D0565
Digoxin-BSA bovine
lyophilized powder
Synonym(e):
Digoxin-BSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Form
lyophilized powder
Kennzeichnungsgrad
~10 mol Digoxin per mol albumin
Methode(n)
inhibition assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
cow ... ALB(280717)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable