Merck
D0300
Difucosyllacto-N-hexaose A aus Frauenmilch
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
DFLN(a)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H88N2O39
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1365.25
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C6O)C(NC(C)=O)C5OC7OC(C)C(O)C(O)C7O)C4O)C(O)C(O)C1O
Other Notes
Octasaccharide containing the Lewis X substructure
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)