Merck
D0252
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
Synonym(e):
6-Aminocytosine hemisulfate salt
About This Item
Lineare Formel:
C4H6N4O · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1cc(N)nc(O)n1.Nc2cc(N)nc(O)n2
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-1-3(6)8-4(9)7-2;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,5,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
ZLSLDSHQBJEJBG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)