Merck
CPS3500
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 500 mL substrate
Synonym(e):
CPS3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 500 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)