Fortfahren mit
CLS3545
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 1L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
Synonym(e):
Corning container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 498.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121804
Material:
polycarbonate (medical grade)
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, pack of 2
CHF 498.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polycarbonate (medical grade)
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
sterility
sterile
packaging
pack of 1, pack of 2
manufacturer/tradename
Corning 3545
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3528CLS3569CLS3558
description
side arm assembly for 1L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
description
-
description
side arm assembly for 3L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3545
manufacturer/tradename
Corning 3528
manufacturer/tradename
Corning 3569
manufacturer/tradename
Corning 3558
material
polycarbonate (medical grade)
material
polycarbonate (medical grade)
material
high-density polyethylene cap, polystyrene , screw top cap
material
polycarbonate (medical grade)
packaging
pack of 1, pack of 2
packaging
pack of 1, case of 2
packaging
case of 6
packaging
pack of 1, case of 2
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
description
-
description
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)