Fortfahren mit
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
Synonym(e):
cryovials
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 57.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
white
Sterility:
non-sterile
CHF 57.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2015
color
white
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Features and Benefits
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS430499CLS2016CLS2019
description
white
description
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
description
blue
description
yellow
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
white
color
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
color
blue
color
yellow
manufacturer/tradename
Corning 2015
manufacturer/tradename
Corning 430499
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2019
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)