Wichtige Dokumente
C9868
Anti-CRTH2 (GPR44) antibody produced in chicken
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GPR44(11251)
mouse ... Gpr44(14764)
rat ... Gpr44(309212)
Immunogen
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)