Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H29N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3
Biochem/physiol Actions
Virus replication inhibitor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?