Merck
C9024
Cyanocorrin−Agarose
saline suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
saline suspension
extent of labeling
0.3-0.5 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
capacity
1-3 mg/mL binding capacity (nonintrinsic factor (N 1883))
storage temp.
2-8°C
Application
Cyanocorrin-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Cyanocorrin has been used in studies to determine electron densities of B12 vitamins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)