Merck
C8088
Cantharidic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](O2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O5/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4+,5-,6+
InChI key
GXEKYRXVRROBEV-FBXFSONDSA-N
Biochem/physiol Actions
Useful for inhibiting PP1 and PP2A during purification of phosphorylated proteins, IC50 = 53 nM.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)