Wichtige Dokumente
C7673
Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse
clone UCHM-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-CD14
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
UCHM-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 55 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD14(929)
Verwandte Kategorien
Spezifität
3rd Workshop: code no. 203
4th Workshop: code no. M24
Immunogen
Anwendung
- Flow cytometry at a dilution of 5μL using 1 × 106 cells
- Immunofluorescence.
- Immunoblotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?