C7488
Anti-CENP-E antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Centromere-associated protein-E
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~310 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable using human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extract of HeLa nuclear cell line
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CENPE(1062)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable