Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)=O)OCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C22H26N2O5/c1-15(2)19(24-22(28)29-14-17-11-7-4-8-12-17)20(25)23-18(21(26)27)13-16-9-5-3-6-10-16/h3-12,15,18-19H,13-14H2,1-2H3,(H,23,25)(H,24,28)(H,26,27)
InChI key
XINBRUNUJFZFGH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?