Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
maize
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| form powder | form dry powder | form powder | form powder |
| biological source maize | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?