Fortfahren mit
C6067
Nalgene® Lowboy Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 8 L (2 gal), high-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, Nalgene 2323-0008, container with spigot, container with tap, large capacity liquid container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
material
high-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
description
Not recommended for use with most organic solvents
manufacturer/tradename
Nalgene® 2323-0008
L × W × H
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
nominal capacity
8 L (2 gal)
General description
Paßt auch in Lücken, stapelbar (max.3) Integrierter Handgriff für sicheren und einfachen Transport. Resistent gegen starke Säuren und Laugen. Größe: LxBxH
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z382035Z360279C7067
material
high-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene copolymer bottle (PPCO), polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
description
Not recommended for use with most organic solvents
description
Not recommended for use with most organic solvents
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Nalgene® 2323-0008
manufacturer/tradename
Nalgene 2324-0015
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
L × W × H
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
L × W × H
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
L × W × H
-
L × W × H
-
nominal capacity
8 L (2 gal)
nominal capacity
15 L (4 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)