Fortfahren mit
C6062
Nalgene® sealing cap assembly
diam. 20 mm, pack of 2 ea
Synonym(e):
bottle seal, tube sealing device, Nalgene DS3131-0020, plastic cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 67.70
CHF 57.54
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
Packaging:
pack of 2 ea
CHF 57.54
ListenpreisCHF 67.70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0020
diam.
20 mm
Application
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6187C7312C7687
material
Tefzel® plug, polypropylene screw closure, Viton® O-ring
material
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0024
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0063
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
diam.
20 mm
diam.
24 mm
diam.
20 mm
diam.
63 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing cap assembly
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)