Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H84O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
681.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?