Merck
C5265
4-Formyl-benzonitril
≥95% (GC)
Synonym(e):
4-Cyan-benzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NCC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
EC Number:
203-267-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606473
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (GC)
bp
133 °C/12 mmHg (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
InChI key
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)