Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29ClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.93
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-118-0
Beilstein/REAXYS Number:
2633614
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
InChI key
QMBJSIBWORFWQT-DFXBJWIESA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Review of progestogenic and related pharmacological effects of chlormadinone acetate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlormadinon-17-acetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?