Merck
C5108
Cathepsin G from human sputum
≥0.2 units/mg protein, salt-free, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human sputum
form
salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥0.2 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CTSG(1511)
Biochem/physiol Actions
Cathepsin G has pro-apoptotic activity and can activate caspases in vitro.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)