Fortfahren mit
C4987
Ceramide phosphorylethanolamine
≥98% (TLC), phosphosphingolipid, powder
Synonym(e):
1-(2-Aminoethly)-phosphoryl-ceramide, Cer-PE, N-Acyl-Sphingosylphosphorylethanolamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 380.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H77N2O6P
Molekulargewicht:
689.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 380.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ceramide phosphorylethanolamine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ceramide phosphorylethanolamine is a phosphosphingolipid. It maintains the structural framework of the plasma membrane, aids in the formation and functioning of plasma membrane lipid rafts, cell signaling and transduction events. Ceramide phosphorylethanolamine modulates various cellular processes, like growth, differentiation, apoptosis and angiogenesis.
Biochem/physiol Actions
Sphingolipid with ethanolamine base, found in insect membranes.
Ceramide phosphorylethanolamine is a sphingolipid with sphingoid base backbones. It is found in the rumen protozoan Entodinium caudatum , in the pupae of the green bottle fly, Lucilia Caesar, in adult housefly, Musca domestica and in few Mesogastropodoid snails.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9158860689P427572
description
≥98% (TLC)
description
≥98%
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL.
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 1 mM
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)