Merck
C4567
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
Synonym(e):
laboratory storage, plastic storage box, Nalgene 7131-0001, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 7131-0001
Feature:
Holds up to 6 x 1000 mL bottles
Material:
high-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene
feature
Holds up to 6 x 1000 mL bottles
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7131-0001
L × W × H
15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
General description
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
With removable foam inserts to protect six bottles. With inserts removed, carrier accommodates Unwire test tube racks, square bottles etc. Sturdy enough to hold six full 1-liter bottles.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)