Fortfahren mit
C4243
Bovine Collagen Type I
2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
Synonym(e):
Kollagenextrakt, Rinderkollagenlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 415.00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'240.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
bovine skin
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
Concentration:
2.9-3.2 mg/mL
Assay:
≥99.9% (SDS-PAGE)
CHF 415.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen -Lösung aus Rinderhaut, 2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
biological source
bovine skin
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.9% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 mL, pkg of 20 mL
concentration
2.9-3.2 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
surface coverage
6‑10 μg/cm2
suitability
gelation test tested
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
foreign activity
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL1A1(282187)
General description
Kollagenlösung wird gewonnen, indem Kollagenmoleküle in wässriger Lösung gelöst werden. Kollagen Typ Iα1 (COL1A1) wird von dem Gen kodiert, das auf dem menschlichen Chromosom 17q21.33 lokalisiert ist. Es ist das am häufigsten vorkommende extrazelluläre Matrix-Protein (EZM) beim Menschen. Kollagen Typ I ist das wichtigste Strukturprotein von Knochen, Sehnen, Haut und Cornea. Das kodierte Protein ist ein Heterotrimer aus zwei α1-Ketten und einer α2-Kette.Typ-I-Kollagen unterscheidet sich von anderen Kollagenen durch seine geringe Lysin-Hydroxylierung und seinen niedrigen Kohlenhydratgehalt. Als Heterodimer, das aus zwei a1-Ketten und einer a2-Kette besteht, bildet es bei einem neutralen pH-Wert und 37 °C spontan ein Tripelhelixgerüst.
Application
Diese hochgradig aufgereinigte Lösung eignet sich für die Bildung einer 3D-Matrix in Zellkultur. 3D-Kollagengele imitieren die In-vivo-Zellphysiologie besser als traditionelle 2D-Systeme und erwiesen sich als erfolgreich für verschiede Zelltypen, einschließlich Herz- und Corneafibroblasten, Kupffer-Zellen und Neuroblastomzellen. Solche 3D-Gele sind auch nützlich für Untersuchungen der Mechanotransduktion, einer Zellsignalisierung, welche die Umwandlung von mechanischen Signalen zu biochemischen Signalen involviert.
Kollagenlösung aus Rinderhaut wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Zur Herstellung von Kollagengelen.
  • Zum Beschichten von Zellkulturschalen für HeLa-Zelllinien-Kulturen.
  • Zum Aufbau von Hydrogelen für die Beladung in HepG2-Zellkulturen.
Biochem/physiol Actions
Bei der Kollagenlösung aus Rinderhaut handelt es sich um eine hochgereinigte Lösung, die für die 3-D-Matrixbildung in Zellkulturen geeignet ist. 3D-Kollagengele imitieren die In-vivo-Zellphysiologie besser als traditionelle 2D-Systeme und erwiesen sich als erfolgreich für verschiede Zelltypen, einschließlich Herz- und Corneafibroblasten, Kupffer-Zellen und Neuroblastomzellen. Solche 3D-Gele sind auch nützlich für Untersuchungen der Mechanotransduktion, einer Zellsignalisierung zur Umwandlung von mechanischen Signalen zu biochemischen Signalen. Kollagen Typ I (COL1A1) ist an der Fibrose beteiligt. COL1A1 ist ein wichtiger Bestandteil der Bindegewebematrix. Es spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Erhaltung der Organ- und Gewebeintegrität. Dieses Protein nimmt auch am Prozess der Gewebereparatur teil.
In 3D-Umgebungen können Zellfortsätze Integrine auf Zelloberflächen nutzen, um bestimmte Signalwege zu aktivieren, und integranabhängige mechanische Wechselwirkungen, die aus der Verflechtung von Matrixfibrillen resultieren, sind möglich.
Preparation Note
Dieses Produkt wird aus Rinderkollagen Typ I hergestellt, das aus Haut extrahiert und aufgereinigt wird, und enthält einen hohen Monomergehalt. Das rohe Kollagen, das für die Herstellung dieses Produkts verwendet wird, wurde aus einer geschlossenen Herde isoliert und mit einem GMP-Herstellungsprozess aufgereinigt, der die Inaktivierung von möglichen Prionen oder Viruskontaminationen einschließt. Es wird als wässrige 3-mg/ml-Lösung in 0,01 mol/l HCl mit einem pH-Wert von 2,0 bereitgestellt. Kollagen denaturiert, wenn es hohen Temperaturen oder Bestrahlung ausgesetzt wird. Stammlösung oder verdünnte Lösungen vor einer pH-Anpassung gekühlt lagern. Nach einer pH-Anpassung auf 7 sollten die Lösungen 40 °C nicht übersteigen und nicht eingefroren werden.
Other Notes
Kollagen Typ I unterscheidet sich von anderen Kollagenen durch seine geringe Lysin-Hydroxylierung und den geringen Kohlenhydratgehalt. Als Heterodimer, das aus zwei a1-Ketten und einer a2-Kette besteht, bildet es bei einem neutralen pH-Wert und 37 °C spontan ein Tripelhelixgerüst.
Kollagen wird in verschiedene strukturell und genetisch unterschiedliche Typen unterteilt. Wir verwenden die von Bornstein und Traub vorgeschlagene Nomenklatur. Achten Sie darauf, dass Sie Sigma-Bezeichnungen nicht mit anerkannten Collagen-Typen verwechseln.
Disclaimer
Dieses Produkt wird auf Nasseis versendet. Bei einer empfohlenen Lagertemperatur von 2 bis 8 °C ist das Produkt 2 Jahre haltbar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2124C8919C9791
description
2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
description
6 mg/mL, sterile-filtered, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation), BioReagent
description
Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
description
Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
aseptically processed
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine skin
biological source
bovine skin
biological source
bovine (calf) skin
biological source
bovine (calf) skin
assay
≥99.9% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
concentration
2.9-3.2 mg/mL
concentration
6 mg/mL
concentration
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen -Lösung aus Rinderhaut
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What does the "Other Notes" statement in the product description mean when it cautions against confusing Sigma-type designations with recognized collagen classification types?
    1 answer
    1. The product C4243 is a sterile-filtered bovine skin collagen solution suitable for cell culture. It is prepared from type I bovine collagen, following the nomenclature proposed by Bornstein and Traub.
      The caution regarding the confusion of Sigma-type designations with recognized collagen classification types refers to specific examples such as Cat # C3657, which is listed as (Sigma Type IX) but is actually Collagen from human placenta Bornstein and Traub Type V, based on literature-based classification. Type IX is an internal classification used by Sigma.
      Helpful?
  2. Does diluting C4243, a 3mg/ml collagen solution, to 0.03mg/ml will result in gel formation at room temperature?
    Does diluting C4243, a 3mg/ml collagen solution, to 0.03mg/ml will result in gel formation at room temperature?
    1 answer
    1. The laboratory has not conducted characterization of this product. In the literature linked below, when testing the stiffness of collagen gels, a noticeable decrease in stiffness corresponds with a reduction in collagen concentration to as low as 0.4 mg/mL. Given that 0.03 mg/mL represents a concentration more than ten times lower, it is unlikely that gel formation at this concentration would be practically applicable.
      For further reading on the subject, the following publication might be useful: "Effect of collagen gel stiffness on neurite extension", J Biomater Sci Polym Ed. 2004;15(12):1521-31. doi: 10.1163/1568562042459698. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15696797/