Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352200
Material:
Nylon
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
Nylon
General description
Specifically designed for gel casting. Wide jaws provide uniform pressure on glass plate-gasket assembly. Single- and dual-gel casting clamps accommodate different thicknesses and are not interchangeable.
Set of three (3). One set (three clamps) is sufficient for 10 cm wide mini-gels; two sets (six clamps) are necessary for standard 16.5 cm wide gels.
Set of three (3). One set (three clamps) is sufficient for 10 cm wide mini-gels; two sets (six clamps) are necessary for standard 16.5 cm wide gels.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?