C4026
Natriumcaproat
99-100%
Synonym(e):
Capronsäure Natriumsalz, Hexansäure Natriumsalz, Natriumhexanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99-100%
Form
powder
Lipid-Typ
saturated FAs
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable