Fortfahren mit
C2882
5β-Cholestan-3α-ol
≥95%
Synonym(e):
Epicoprostanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 648.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’190.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.67
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 648.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-KKFSNPNRSA-N
Application
5β-Cholestan-3α-ol wurde als interner Standard für die Analyse von Sterolen in Plasma mittels GC[1] und HPLC verwendet.
Biochem/physiol Actions
5β-Cholestan-3α-ol ist ein Sterol, das endogen aus Cholesterin gebildet wird und aus dem Stuhl von Mensch und Ratte isoliert wurde. Es wird vom Cholesterin abgeleitet und entsteht durch die Aktivität von Darmmikroorganismen.[2]
Preparation Note
5β-Cholestan-3α-ol bildet bei einer Konzentration von 50 mg/mL in Chloroform eine klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6128H6891C2648
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)