This product does not contain antibiotics.
Please see this link to the supplementation information and detailed instruction manual for usage from the supplier:https://promocell.com/wp-content/uploads/product-information/manual/C-28055.pdf
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 708.00 |
PromoCell®
liquid
pkg of 250 ml
cell culture | mammalian: suitable
wet ice
2-8°C
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
This product does not contain antibiotics.
Please see this link to the supplementation information and detailed instruction manual for usage from the supplier:https://promocell.com/wp-content/uploads/product-information/manual/C-28055.pdf
Helpful?