Fortfahren mit
C2230
Coelenterazine, native
solid
Synonym(e):
3,2-Dihydro-2-(p-hydroxybenzyl)-6-(p-hydroxyphenyl)-8-benzylimidazolo[1,2-a]pyrazin-3-one, CLZN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (TLC)
form
solid
solubility
methanol and ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
InChI
1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
InChI key
YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Coelenterazine is a luciferin molecule, which is utilized by several luciferases, such as RenillaOplophorus and Periphylla.
Application
Coelenterazine, native was used:-
  • For Aequorin assays[1]
  • For measuring the intracellular calcium concentration in response to ionomycin or PMA using aequorin in COS-7 cells[2]
  • In Bioluminescence imaging for analysing the presence of virus-dependent luciferase activity[3]
Biochem/physiol Actions
Luminophore of the aequorin complex used to measure Ca2+ concentration.
Luminophore of the aequorin complex which is oxidized by oxygen to illuminate at 465 nm when Ca2+ binds to the complex; used to measure Ca2+ concentration in cells with high sensitivity and large dynamic range.
Disclaimer
Protect from exposure to light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)