Wichtige Dokumente
C209
Clobenpropit dihydrobromide
solid
Synonym(e):
VUF 9153, [(4-Chlorophenyl)methyl]-3-(1H-imidazol-4-yl)propyl ester carbamimidothioic acid dihydrobromide
About This Item
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >20 mg/mL
ethanol: 3.30 mg/mL
DMSO: >30 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[H].Br[H].Clc1ccc(CNC(=N)SCCCc2c[nH]cn2)cc1
InChI
1S/C14H17ClN4S.2BrH/c15-12-5-3-11(4-6-12)8-18-14(16)20-7-1-2-13-9-17-10-19-13;;/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2,(H2,16,18)(H,17,19);2*1H
InChIKey
JIJQPEZAVLJZBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable