Merck
C1864
Anti-Calpain-7 (Domain III, C-Terminal), Large Subunit antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAPN7(23473)
mouse ... Capn7(12339)
rat ... Capn7(306260)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the carboxy-terminal end of domain III of the large subunit of human calpain 7 (capn-7, PaIBH).
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 50% glycerol and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)