Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?