Merck
C0879
i-Cholesteryl-methylether
~95%
Synonym(e):
3α,5-Cyclo-5α-cholestan-6β-ol methyl ether, 6β-Methoxy-3α,5-cyclocholestane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1CC2C3CCC([C@@H](C)CCCC(C)C)C3(C)CCC2C4(C)CC[C@@H]5C[C@@]145
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-10-11-23-21-16-25(29-6)28-17-20(28)12-15-27(28,5)24(21)13-14-26(22,23)4/h18-25H,7-17H2,1-6H3
InChI key
DSVYQBSADVVKNY-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Do not confuse with cholesteryl methyl ether.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)