Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H39N5O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
573.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)N3CCCC3C(O)=O
InChI
1S/C28H39N5O8/c1-18(2)14-20(25(36)29-15-23(34)33-13-7-11-22(33)27(38)39)31-26(37)21-10-6-12-32(21)24(35)16-30-28(40)41-17-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-9,18,20-22H,6-7,10-17H2,1-2H3,(H,29,36)(H,30,40)(H,31,37)(H,38,39)
InChI key
DGRDYZZPQWDRBB-UHFFFAOYSA-N
General description
A substrate for collagenase.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?