Fortfahren mit
B9934
BTA-1
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-(4´-Methylaminophenyl)benzothiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 410.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ~10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C14H12N2S/c1-15-11-8-6-10(7-9-11)14-16-12-4-2-3-5-13(12)17-14/h2-9,15H,1H3
InChI key
FHJRKGXJBXPBGA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
BTA-1 is a fluorescent thioflavin-T derivative with 50-fold higher affinity for β-amyloid aggregates.
BTA-1 is a probe for β-amyloid aggregates; fluorescent thioflavin-T derivative; exhibits high affinity for amyloid deposits; displays 50-fold higher affinity than thioflavin-T; selectively stains cerebral plaques and cerebrovascular amyloid deposits in the brains of PS1/APP transgenic mice, as well as Aβ fibrils in postmortem brain tissue obtained from AD patients; crosses the blood brain barrier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3680A7232SML0948
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble ~10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
yellow
color
yellow
color
white to off-white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)