Merck
B9513
Sigma-Aldrich
(−)-Boc-L-thioprolin
Synonym(e):
(−)-(R)-Boc-4-thiazolidincarbonsäure, (−)-Boc-L-thiaprolin, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.28
Beilstein:
4254605
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)