Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
Other Notes
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?