Merck
B6385
Benzoylated Naphthoylated DEAE–Cellulose
medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
particle size
, medium
storage temp.
2-8°C
Application
Benzoylated Naphthoylated DEAE-cellulose is a cellulose medium used in protein chromatography, ion exchange chromatography and anion exchange media. Benzoylated Naphthoylated DEAE is particularly useful for the separation of single and double stranded DNA. Benzoylated Naphthoylated DEAE has been used to design a more efficient approach for the detection of human papillomavirus DNA and to study the cytotoxcity of the drug 5-Fluorouracil (FUra).
Preparation Note
Prepared by the method of Gillam et al., Biochemistry, 6, 3043 (1967).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)