Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.50
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(OC1C(NC(C)=O)C(OCc2ccccc2)OC3COC(OC13)c4ccccc4)C(O)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?