Merck
B5250
6-Benzoyl-2-naphthyl phosphate disodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H11O5PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)