Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4BrN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.00
EC Number:
218-806-8
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127286
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmp
240-243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?