Merck
B4377
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7BrClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.53
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
InChI key
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A histochemical substrate for esterase.
Packaging
Sealed ampule.
Disclaimer
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)