Fortfahren mit
B4056
Bisindolylmaleimide XI hydrochloride
≥98% (TLC), solid
Synonym(e):
Ro 32-0432
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 124.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 421.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28N4O2 · HCl
Molekulargewicht:
489.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
CHF 124.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)cc3ccc(cc23)C4=C(C(=O)NC4=O)c5cn(C)c6ccccc56
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI key
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein kinase C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3931B3306B3681
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90%
assay
≥98% (TLC)
assay
96% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)