Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 44.20 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 163.00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 821.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Betaine aldehyde chloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?