Fortfahren mit
B2920
Benzoesäure-ring-UL-14C
aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
14C6H5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
aqueous solution
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[14c]1[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]1
Packaging
serum bottle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)