Merck
B161
B-HT 933 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-oxazolo[4,5-d]azepin-2-amine dihydrochloride, Azepexole dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N3O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.CCN1CCc2nc(N)oc2CC1
InChI
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-2-12-5-3-7-8(4-6-12)13-9(10)11-7;;/h2-6H2,1H3,(H2,10,11);2*1H
InChI key
HBLPYIOKPJVFQW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective α2-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)