Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
non-animal source
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Concentrated carbonate/bicarbonate solution designed specifically to adjust pH in bioreactor applications.
Features and Benefits
Using this buffered solution to adjust the pH in bioreactors minimizes detrimental localized pH effects and the osmolality impact compared to using NaOH.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?