Fortfahren mit
B020002
Sigma Black 2
Synonym(e):
Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-[[2-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]ethyl][4-[[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]amino]ethyl 2-cyanoethyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H61N8O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
997.08
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Segment
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)