Merck
B013
N-(2-Chlorethyl)-N-ethyl-2-methylbenzylamin -hydrochlorid
solid
Synonym(e):
2-CEA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.19
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
SMILES string
Cl.CCN(CCCl)Cc1ccccc1C
Biochem/physiol Actions
Selective, irreversible blocker of norepinephrine transport into central and peripheral neurons.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)