Merck
A9968
N-Acetyl-Ile-Glu-Thr-Asp-p-nitroanilide
≥95%
Synonym(e):
Ac-IETD-pNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N6O12
Molekulargewicht:
638.62
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O12/c1-5-13(2)22(28-15(4)35)26(42)30-18(10-11-20(36)37)24(40)32-23(14(3)34)27(43)31-19(12-21(38)39)25(41)29-16-6-8-17(9-7-16)33(44)45/h6-9,13-14,18-19,22-23,34H,5,10-12H2,1-4H3,(H,28,35)(H,29,41)(H,30,42)(H,31,43)(H,32,40)(H,36,37)(H,38,39)/t13-,14+,18-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI key
FHURKTIGZAIQGR-BQCLNCLCSA-N
Application
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Biochem/physiol Actions
IETD is the sequence of amino acid residues 172-175 of procaspase 3, which is cleaved during apoptosis to produce the p12 subunit and a p20 peptide that is further cleaved to form the p17 subunit of mature caspase 3.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)