Fortfahren mit
A9889
Adipic acid monomethyl ester
Synonym(e):
Mono-Methyladipat, mono-Methyl-adipat, Monomethyl-adipat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2C(CH2)4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EC Number:
211-019-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1766411
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.), 1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)